Key Documents
568198
Sigma-Aldrich
Bis(trichlorosilyl)methane
97%
Synonyme(s) :
1,1,1,3,3,3-Hexachloro-1,3-disilapropane, Bis(trichlorosilyl)methane, Methylenebis(trichlorosilane)
About This Item
Formule linéaire :
Cl3SiCH2SiCl3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
282.92
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.468 (lit.)
Point d'ébullition
179-180 °C (lit.)
Densité
1.545 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[Si](Cl)(Cl)C[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CH2Cl6Si2/c2-8(3,4)1-9(5,6)7/h1H2
Clé InChI
ABDDAHLAEXNYRC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter