Principaux documents
566748
Sigma-Aldrich
Bis(pentafluorophenyl)zinc
97%
Synonyme(s) :
Zinc 1,2,3,4,5-pentafluorobenzene-6-ide
1 G
161,00 $
161,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
161,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(C6F5)2Zn
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
399.50
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
161,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: zinc
Pf
100-105 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1c(F)c(F)c([Zn]c2c(F)c(F)c(F)c(F)c2F)c(F)c1F
InChI
1S/2C6F5.Zn/c2*7-2-1-3(8)5(10)6(11)4(2)9;
Clé InChI
RKAUXNIMJYZJDE-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable