56486
1-Ethyl-3-methylimidazolium hydrogen sulfate
95%
Synonyme(s) :
1-Ethyl-3-methylimidazolium hydrosulfate, EMIM HSO4
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Chaîne SMILES
OS([O-])(=O)=O.CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.H2O4S/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;1-5(2,3)4/h4-6H,3H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Clé InChI
HZKDSQCZNUUQIF-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Articles
BASIONICS™ Ionic Liquids offer diverse properties for varied applications in the BASF portfolio.