Principaux documents
562939
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-chlorophenyl phenyl ether
97%
Synonyme(s) :
5-Chloro-2-phenoxyaniline
About This Item
Formule linéaire :
H2NC6H3(Cl)OC6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.67
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
41-44 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1cc(Cl)ccc1Oc2ccccc2
InChI
1S/C12H10ClNO/c13-9-6-7-12(11(14)8-9)15-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,14H2
Clé InChI
SXEBHIMOUHBBOS-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable