Principaux documents
561819
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethoxyphenylmagnesium bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Formule linéaire :
(CH3O)2C6H3MgBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Capacité de réaction
reaction type: Grignard Reaction
Concentration
0.5 M in THF
pb
65 °C
Densité
0.964 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COc1ccc(OC)c([Mg]Br)c1
InChI
1S/C8H9O2.BrH.Mg/c1-9-7-3-5-8(10-2)6-4-7;;/h3-5H,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
GRSCPLVZIMBKKY-UHFFFAOYSA-M
Informations légales
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17 °C - closed cup