Principaux documents
252743
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2,5-dimethoxybenzene
98%
5 G
80,40 $
25 G
324,00 $
80,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
80,40 $
25 G
324,00 $
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H3(OCH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.06
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
80,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.57 (lit.)
pb
130-131 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
1.445 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
COc1ccc(OC)c(Br)c1
InChI
1S/C8H9BrO2/c1-10-6-3-4-8(11-2)7(9)5-6/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
DWCGNRKFLRLWCJ-UHFFFAOYSA-N
Application
1-Bromo-2,5-dimethoxybenzene has been used in preparation of:
  • S-(-)-2-[N-(trifluoroacetyl)amino]-1-(2,5-dimethoxy-4- bromophenyl)-1-propanone[1]
  • 1,4-bis{4-[2-(4-pyridyl)ethenyl]phenyl}butadiyne and 1,4-bis{2,5-dimethoxy-4-[2-(4-pyridyl)ethenyl]phenyl}butadiyne[2]
  • 1-bromo-4-iodo-2,5-dimethoxybenzene[3]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Synthesis and photophysical properties of new two-photon absorption chromophores containing a diacetylene moiety as the central p-bridge.
Iwase Y, et al.
Journal of Materials Chemistry, 13(7), 1575-1581 (2003)
Shape-persistent V-shaped mesogens-formation of nematic phases with biaxial order.
Lehmann M, et al.
Journal of Materials Chemistry, 16(44), 4326-4334 (2006)
Richard A Glennon et al.
Journal of medicinal chemistry, 47(24), 6034-6041 (2004-11-13)
Activation of 5-HT(2A) serotonin receptors represents a novel approach to lowering intraocular pressure. Because 5-HT(2A) serotonin receptor agonists might also produce undesirable central effects should sufficient quantities enter the brain, attempts were made to identify 5-HT(2) serotonin receptor agonists with