561053
Diethyl (2-oxobutyl)phosphonate
96%
Synonyme(s) :
(2-Oxobutyl)phosphonic acid diethyl ester, Diethyl propanoylmethylphosphonate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
96%
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Indice de réfraction
n20/D 1.4360 (lit.)
Densité
1.072 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCOP(=O)(CC(=O)CC)OCC
InChI
1S/C8H17O4P/c1-4-8(9)7-13(10,11-5-2)12-6-3/h4-7H2,1-3H3
Clé InChI
GQBVFZDYDHGZPY-UHFFFAOYSA-N
Application
- Oxa(bicyclo)octanone for use in preparing cycloheptane annulated furans
- Anatoxin-a and homoanatoxin via the Wittig reaction
- α-Methylene-β-amino ketones
- 2-Amino-5-phosphono- and 2-amino-4-(phosphonomethyl)thiophenes using the Gewald reaction
- Aliphatic musk odorants
- Oxoalkylphosphonates
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves