561002
2-Bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.3550 (lit.)
Point d'ébullition
29-30 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
FC(F)(F)C(Br)=C
InChI
1S/C3H2BrF3/c1-2(4)3(5,6)7/h1H2
Clé InChI
QKBKGNDTLQFSEU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves