560529
3,4-Methylenedioxyphenethylamine hydrochloride
98%
101,00 $
About This Item
101,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Pf
216-218 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES
Cl.NCCc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C9H11NO2.ClH/c10-4-3-7-1-2-8-9(5-7)12-6-11-8;/h1-2,5H,3-4,6,10H2;1H
Clé InChI
NDYXFQODWGEGNU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable