Documents
560502
Sigma-Aldrich
3-(4-Fluorophenyl)propionic acid
97%
About This Item
Formule linéaire :
FC6H4CH2CH2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
86-91 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)CCc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C9H9FO2/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-2,4-5H,3,6H2,(H,11,12)
Clé InChI
ZMKXWDPUXLPHCA-UHFFFAOYSA-N
Application
3-(4-Fluorophenyl)propionic acid may be used in the synthesis of 2-oxopiperazine guanidine analog.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Design and synthesis of potent and selective 1, 3, 4-trisubstituted-2-oxopiperazine based melanocortin-4 receptor agonists.
Tian X, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 16(17), 4668-4673 (2006)