Documents
560065
Sigma-Aldrich
9,9-Dihexyl-2,7-dibromofluorene
97%
Synonyme(s) :
2,7-Dibromo-9,9′-bihexylfluorene, 2,7-Dibromo-9,9-di-n -hexylfluorene, 2,7-Dibromo-9,9-dihexyl-9H -fluorene, 2,7-Dibromo-9,9-dihexylfluorene, 9,9-Dihexyl-2,7-dibromofluorene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C25H32Br2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
492.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
67-71 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCC1(CCCCCC)c2cc(Br)ccc2-c3ccc(Br)cc13
InChI
1S/C25H32Br2/c1-3-5-7-9-15-25(16-10-8-6-4-2)23-17-19(26)11-13-21(23)22-14-12-20(27)18-24(22)25/h11-14,17-18H,3-10,15-16H2,1-2H3
Clé InChI
OXFFIMLCSVJMHA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Intermediate for polymeric light-emitting diodes.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable