Documents
559954
Sigma-Aldrich
2,6-Difluorobenzyl chloride
97%
About This Item
Formule linéaire :
F2C6H3CH2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.56
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
34-38 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1cccc(F)c1CCl
InChI
1S/C7H5ClF2/c8-4-5-6(9)2-1-3-7(5)10/h1-3H,4H2
Clé InChI
MJXRENZUAQXZGJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Gaseous chlorine reacts with 2,6-difluorotoluene to yield 2,6-difluorobenzyl chloride.
Application
2,6-Difluorobenzyl chloride may be used to synthesize 2,6-difluorobenzaldehyde and enantiopure methiozolins.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Preparation of 2, 6-difluoro-n-alkylbenzenes from 1, 3-difluorobenzene Transformation of 2, 6-difluorotoluene to the corresponding benzaldehyde via benzyl chloride.
Malykhin EV and Shteingarts VD.
Journal of Fluorine Chemistry, 91(1), 19-20 (1998)
Synthesis and herbicidal activities of enantiopure methiozolins.
Nam JH, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 33, 297-300 (2012)