Documents
559652
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-2-methylbenzenesulfonamide
97%
About This Item
Formule linéaire :
FC6H3(CH3)SO2NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
180-184 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cc(F)ccc1S(N)(=O)=O
InChI
1S/C7H8FNO2S/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)12(9,10)11/h2-4H,1H3,(H2,9,10,11)
Clé InChI
NNYVGGHJPLSSRQ-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Fluoro-2-methylbenzenesulfonamide may be used to synthesize the following compounds:
  • 4-fluoro-2-methyl-N-phenylbenzenesulfonamide
  • 4-fluoro-2-methyl-N-(m-tolyl)benzenesulfonamide
  • N-(3-chlorophenyl)-4-fluoro-2-methylbenzenesulfonamide
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Efficient Manganese/Copper Bimetallic Catalyst for N-Arylation of Amides and Sulfonamides Under Mild Conditions in Water.
Teo YC, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2013(3), 515-524 (2013)