Principaux documents
558346
Sigma-Aldrich
4-Methoxybenzhydrazide
97%
5 G
32,70 $
25 G
111,00 $
32,70 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
32,70 $
25 G
111,00 $
About This Item
Formule linéaire :
H3COC6H4CONHNH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.18
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
32,70 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
solid
Pf
136-140 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
hydrazine
Chaîne SMILES 
COc1ccc(cc1)C(=O)NN
InChI
1S/C8H10N2O2/c1-12-7-4-2-6(3-5-7)8(11)10-9/h2-5H,9H2,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
REKQLYUAUXYJSZ-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Methoxybenzhydrazide may be used to synthesize:
  • N′-[(E)-5-bromo-2-hydroxy-3-methoxybenzylidene]-4-methoxybenzohydrazide monohydrate[1]
  • 2,5-bis(4-methoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazole[2]
  • hydrazone ligands, which readily forms ruthenium(II) hydrazone complexes via reaction with [RuHCl(CO)(PPh3)3][3]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
2, 5-Bis (4-methoxyphenyl)-1, 3, 4-oxadiazole.
Fun HK, et al.
Acta Crystallographica Section B, Structural Science, Crystal Engineering and Materials, 66(12), o3072-o3072 (2010)
N'-[(E)-5-Bromo-2-hydroxy-3-methoxybenzylidene]-4-methoxybenzohydrazide monohydrate.
Reshma PR, et al.
Acta Crystallographica Section B, Structural Science, Crystal Engineering and Materials, 68(10), o2821-o2822 (2012)
Ruthenium (II) complexes containing 4-methoxybenzhydrazone ligands: synthesis, characterization, DNA binding, DNA cleavage, radical scavenging and in vitro cytotoxic activity.
Mohanraj M, et al.
Applied Organometallic Chemistry, 30(7), 550-560 (2016)
Cheuk-Fai Chow et al.
Chemistry, an Asian journal, 3(8-9), 1324-1335 (2008-07-30)
Nine neutral dynamic metallosupramolecular polymers (metallodynamers) based on acyl hydrazone derived metal coordination centers (Co(2+), Ni(2+), Zn(2+), and Cd(2+)) were generated through self-assembly polymerization. These are linear coordination polymers with specific optical and mechanical properties. Monomer selection was found to