Documents
259624
Sigma-Aldrich
4-Bromobenzoic hydrazide
98%
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H4CONHNH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.05
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Pf
165-167 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
NNC(=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H7BrN2O/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(11)10-9/h1-4H,9H2,(H,10,11)
Clé InChI
UYIMBYKIIMYFPS-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Bromobenzoic hydrazide has been used in the preparation of:
  • {2-[1-oxo-3-(4-bromophenyl)-2-propenyl]hydrazide}-4-bromobenzoic acid
  • {2,2′-[1,4-phenylenebis(1-oxo-2-propene-3,1-diyl)]dihydrazide}-p-bromobenzoic acid
  • substituted pyrido[1,2-a]pyrimidine-2,4(3H)-diones (PPMDO)
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Synthesis, characterization, and urease inhibition of 5-substituted-8-methyl-2H-pyrido [1, 2-a] pyrimidine-2, 4 (3H)-diones.
Rauf A, et al.
Medicinal Chemistry Research, 21(1), 60-74 (2012)
Synthesis, photophysics, and electroluminescence of conjugated poly (p-phenylenevinylene) derivatives with 1, 3, 4-oxadiazoles in the backbone.
Mikroyannidis JA, et al.
Macromolecules, 36(25), 9295-9302 (2003)