Documents
T37001
Sigma-Aldrich
p-Toluic hydrazide
99%
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4CONHNH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.18
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Pf
116-118 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1)C(=O)NN
InChI
1S/C8H10N2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(11)10-9/h2-5H,9H2,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
MFFVZXOPRXMVET-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Jeya Shree Ganesan et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 219, 33-43 (2019-04-29)
A simple julolidine based chemosensor (JT) was designed and synthesized by single condensation step. JT displayed excellent selectivity and sensitivity with on-off responses towards Zn2+ and Cu2+ over other biologically relevant metal ions in aqueous media. Upon addition of Zn2+