Documents
556734
Sigma-Aldrich
N-(3-Aminophenyl)propanamide
97%
About This Item
Formule linéaire :
H2NC6H4NHC(O)CH2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.20
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
92-96 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCC(=O)Nc1cccc(N)c1
InChI
1S/C9H12N2O/c1-2-9(12)11-8-5-3-4-7(10)6-8/h3-6H,2,10H2,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
VGDKCRMZIWPMPW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable