Documents
556610
Sigma-Aldrich
2,1,3-Benzoxadiazole-5-carboxylic acid
97% (GC)
Synonyme(s) :
Benzo[1,2,5]oxadiazole-5-carboxylic acid, Benzo[c ][1,2,5]oxadiazole-5-carboxylic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H4N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
97% (GC)
Pf
157-160 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1ccc2nonc2c1
InChI
1S/C7H4N2O3/c10-7(11)4-1-2-5-6(3-4)9-12-8-5/h1-3H,(H,10,11)
Clé InChI
WZUFYJFTOVGJJT-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable