Principaux documents
739812
Sigma-Aldrich
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
95%
1 G
170,00 $
170,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
170,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H5N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
170,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
solid
Pf
275-280 °C
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1cnn2cccnc12
InChI
1S/C7H5N3O2/c11-7(12)5-4-9-10-3-1-2-8-6(5)10/h1-4H,(H,11,12)
Clé InChI
HNYVPKNVKSTVJO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable