Key Documents
555843
Sigma-Aldrich
3,5-Diacetyl-2,4,6-trimethyl-1,4-dihydropyridine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H17NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.27
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Pf
154-159 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1C(C(C)=O)=C(C)NC(C)=C1C(C)=O
InChI
1S/C12H17NO2/c1-6-11(9(4)14)7(2)13-8(3)12(6)10(5)15/h6,13H,1-5H3
Clé InChI
BFHJJFUZJSTSBY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
3,5-Diacetyl-2,4,6-trimethyl-1,4-dihydropyridine [3,5-diacetyl-1,4-dihydroxy-2,4,6-trimethylpyridine] can be obtained by reacting acetyl acetone, corresponding aldehyde, NH3 gas.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Synthesis and Photochemistry of Novel 3, 5-Diacetyl-1, 4-dihydropyridines. II [1].
Memarian HR, et al.
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 135(7), 833-838 (2004)