553735
1,1-Cyclohexanediacetic acid monoamide
97%
Synonyme(s) :
1-(2-Amino-2-oxoethyl)cyclohexaneacetic acid, 1-[(Aminocarbonyl)methyl]cyclohexaneacetic acid
221,00 $
About This Item
221,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Pf
141-146 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amide
carboxylic acid
Chaîne SMILES
NC(=O)CC1(CCCCC1)CC(O)=O
InChI
1S/C10H17NO3/c11-8(12)6-10(7-9(13)14)4-2-1-3-5-10/h1-7H2,(H2,11,12)(H,13,14)
Clé InChI
QJGSJXLCJRXTRY-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable