Principaux documents
553530
Sigma-Aldrich
Gel de silice fonctionnalisée octyl
200-400 mesh, extent of labeling: 12% carbon loading
Synonyme(s) :
C8 silica gel
100 G
444,00 $
444,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
444,00 $
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.22
444,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Ampleur du marquage
12% carbon loading
Superficie
500 m2/g
Taille des particules
200-400 mesh
Dimension de pores
60 Å pore size
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable