Principaux documents
553514
Sigma-Aldrich
Octadecyl-functionalized silica gel
200-400 mesh, extent of labeling: 16-18% carbon loading
Synonyme(s) :
C18 silica gel
100 G
474,00 $
474,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
474,00 $
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.22
474,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Ampleur du marquage
16-18% carbon loading
Taille des particules
200-400 mesh
Dimension de pores
60 Å pore size
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable