552933
2,2′-Dipyridyl N-oxide
98%
Synonyme(s) :
2,2′-Bipyridine 1-oxide, 2,2′-Bipyridine N-oxide, 2,2′-Bipyridine monooxide, 2,2′-Bipyridyl N-oxide, 2,2′-Dipyridyl 1-oxide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Pf
59-63 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[O-][n+]1ccccc1-c2ccccn2
InChI
1S/C10H8N2O/c13-12-8-4-2-6-10(12)9-5-1-3-7-11-9/h1-8H
Clé InChI
KIKATWFLYDKKOL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- 2,2′-bipyridyl-6-carbonitrile
- 4-nitro-2,2′-bipyridyl N-oxide by reaction with potassium nitrate in sulfuric acid
- Eu(TTA)3(Obpy), an electroluminescent red emitter obtained via reaction with europium(III) chloride hexahydrate (EuCl3.6H2O) and 2-thenoyltrifluoroacetonate(TTA)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable