552437
2-Fluoro-5-iodobenzoic acid
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
164-168 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)c1cc(I)ccc1F
InChI
1S/C7H4FIO2/c8-6-2-1-4(9)3-5(6)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
Clé InChI
QNNJHBNTHVHALE-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable