Documents
150134
Sigma-Aldrich
Isoquinoline-1-carboxylic acid
99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H7NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.17
Numéro Beilstein :
129177
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Pf
164 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1nccc2ccccc12
InChI
1S/C10H7NO2/c12-10(13)9-8-4-2-1-3-7(8)5-6-11-9/h1-6H,(H,12,13)
Clé InChI
XAAKCCMYRKZRAK-UHFFFAOYSA-N
Application
Isoquinoline-1-carboxylic acid was used in the preparation of 4-cyano-3-ethoxy-1-hydroxy-5,6,7,8-tetrahydroisoquinoline.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Knoevenagel condensation of 2-carbethoxycyclohexanone and malononitrile: Synthesis of 4-cyano-3-ethoxy-1-hydroxy-5, 6, 7, 8-tetrahydroisoquinoline, an isomer of the abnormal product.
Kasturi TR and Sharma VK.
Tetrahedron, 31(6), 527-531 (1975)
Jennifer A Jacobsen et al.
Journal of medicinal chemistry, 54(2), 591-602 (2010-12-30)
Fragment-based lead design (FBLD) has been used to identify new metal-binding groups for metalloenzyme inhibitors. When screened at 1 mM, a chelator fragment library (CFL-1.1) of 96 compounds produced hit rates ranging from 29% to 43% for five matrix metalloproteases