Principaux documents
549029
Sigma-Aldrich
3-Bromo-5-fluorobenzotrifluoride
97%
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H3(F)CF3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.456 (lit.)
pb
138-139 °C (lit.)
Densité
1.511 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1cc(Br)cc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3BrF4/c8-5-1-4(7(10,11)12)2-6(9)3-5/h1-3H
Clé InChI
LIGBGEJPUQBLTG-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Bromo-5-fluorobenzotrifluoride (1-Bromo-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzene) may be used in the preparation of:
  • 6-(3-fluoro-5-trifluoromethylphenyl)-hex-5-ynoic acid methyl ester
  • (E)-5-[1-(3-fluoro-5-trifluoromethylphenyl)-5-methoxycarbonyl-pent-1-enyl]-2-methoxy-3-methylbenzoic acid methyl ester
  • (E)-3-[4-(3-fluoro-5-trifluoromethylphenyl)-4-(3,4-dimethoxyphenyl)-but-3-enyl]-oxazolidin-2-one
  • (E)-5-[1-(3-fluoro-5-trifluoromethylphenyl)-4-(2-oxo-oxazolidin-3-yl)-but-1-enyl]-2-methoxy-3-methylbenzoic acid methyl ester
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Synthesis, anti-HIV activity, and metabolic stability of new alkenyldiarylmethane HIV-1 non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors.
Deng BL, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 48(19), 6140-6155 (2005)