Principaux documents
548790
Sigma-Aldrich
6-Nitro-1,4-benzodioxane
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H7NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.15
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Pf
120-124 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1ccc2OCCOc2c1
InChI
1S/C8H7NO4/c10-9(11)6-1-2-7-8(5-6)13-4-3-12-7/h1-2,5H,3-4H2
Clé InChI
MQSGCURTKWHBRX-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable