Documents
548685
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-chloro-1-fluorobenzene
96%
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H3(Cl)F
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.44
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.554 (lit.)
Point d'ébullition
180 °C (lit.)
Densité
1.719 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1ccc(Cl)cc1Br
InChI
1S/C6H3BrClF/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3H
Clé InChI
YFFUYGSLQXVHMB-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
The Journal of Organic Chemistry, 44, 1519-1533 (1979)