Key Documents
548677
Sigma-Aldrich
2,4-Dibromobenzenesulfonyl chloride
98%
About This Item
Formule linéaire :
Br2C6H3SO2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
334.41
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Pf
82-86 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
ClS(=O)(=O)c1ccc(Br)cc1Br
InChI
1S/C6H3Br2ClO2S/c7-4-1-2-6(5(8)3-4)12(9,10)11/h1-3H
Clé InChI
OMOXIKAWVFDFNX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges