Documents
547220
Sigma-Aldrich
cis-8-Undecenal
96%
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH=CH(CH2)6CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.4460 (lit.)
Point d'ébullition
89 °C/5 mmHg (lit.)
Densité
0.845 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)CCCCCC\C([H])=C(\[H])CC
InChI
1S/C11H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h3-4,11H,2,5-10H2,1H3/b4-3-
Clé InChI
DWQXOILNGUCNSH-ARJAWSKDSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
199.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
93.3 °C - closed cup