D7384
Decanal
≥98% (GC), liquid
Synonyme(s) :
Caprinaldehyde, Decyl aldehyde
77,20 $
About This Item
77,20 $
Produits recommandés
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Pression de vapeur
~0.15 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥98% (GC)
Forme
liquid
Couleur
clear colorless
Indice de réfraction
n20/D 1.428 (lit.)
pb
207-209 °C (lit.)
Densité
0.83 g/mL at 20 °C
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[H]C(=O)CCCCCCCCC
InChI
1S/C10H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h10H,2-9H2,1H3
Clé InChI
KSMVZQYAVGTKIV-UHFFFAOYSA-N
Application
- The enhancement of flowery-like aroma in green tea under optimized processing conditions by sensory-directed flavor analysis.: This paper discusses how optimized processing conditions enhance the flowery-like aroma in green tea, with decanal being one of the key aromatic compounds, relevant to flavor chemistry and biochemistry (Wang et al., 2024).
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
181.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
83 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Protocoles
-β-Farnesene; α-Huµlene; Germacrene D; (+)-Valencene; Bicyclogermacrene; (+)-δ-Cadinene