Principaux documents
546992
Sigma-Aldrich
Boc-trans-4-hydroxy-L-prolinol
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H19NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Activité optique
[α]20/D −47°, c = 1 in chloroform
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Pf
81-86 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N1C[C@H](O)C[C@H]1CO
InChI
1S/C10H19NO4/c1-10(2,3)15-9(14)11-5-8(13)4-7(11)6-12/h7-8,12-13H,4-6H2,1-3H3/t7-,8+/m0/s1
Clé InChI
UFJNFQNQLMGUTQ-JGVFFNPUSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.