Key Documents
545481
Sigma-Aldrich
(1R,2S)-1-Phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-propanol
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H19NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Activité optique
[α]20/D +15°, c = 2 in chloroform
Pf
45-48 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[C@@H]([C@H](O)c1ccccc1)N2CCCC2
InChI
1S/C13H19NO/c1-11(14-9-5-6-10-14)13(15)12-7-3-2-4-8-12/h2-4,7-8,11,13,15H,5-6,9-10H2,1H3/t11-,13-/m0/s1
Clé InChI
FZVHJGJBJLFWEX-AAEUAGOBSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable