Documents
543055
Sigma-Aldrich
Ethyl 1-cyano-1-cyclopropanecarboxylate
96%
About This Item
Formule linéaire :
NCC3H4CO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
139.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.445 (lit.)
Point d'ébullition
217 °C (lit.)
Densité
1.077 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)C1(CC1)C#N
InChI
1S/C7H9NO2/c1-2-10-6(9)7(5-8)3-4-7/h2-4H2,1H3
Clé InChI
FDZLCIITHLSEQK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Ethyl 1-cyano-1-cyclopropanecarboxylate (ethyl 1-cyanocyclopropanecarboxylate) is an alkyl 1-cyanocyclopanecarboxylate. It can be prepared by reacting ethyl cyanoacetate, 1,2-dibromoethane, potassium carbonate and DMSO.
Application
Ethyl 1-cyano-1-cyclopropanecarboxylate may be used as a monomer in the preparation of poly(ethyl trimethylene-1-cyano-1-carboxylate)s.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Anionic ring-opening polymerization of alkyl 1-cyanocyclopropanecarboxylates
Kagumba LC and Penelle J.
Macromolecules, 38.11, 4588-4594 (2005)