Principaux documents
542911
Sigma-Aldrich
Ethyl (R)-(+)-4-bromo-3-hydroxybutyrate
technical grade
About This Item
Formule linéaire :
BrCH2CH(OH)CH2CO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Activité optique
[α]20/D +10°, neat
Indice de réfraction
n20/D 1.476 (lit.)
pb
94-96 °C/2 mmHg (lit.)
Densité
1.468 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
ester
hydroxyl
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)C[C@@H](O)CBr
InChI
1S/C6H11BrO3/c1-2-10-6(9)3-5(8)4-7/h5,8H,2-4H2,1H3/t5-/m1/s1
Clé InChI
AIZRKZQHJNWBEI-RXMQYKEDSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup