Principaux documents
542903
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-fluoroiodobenzene
98%
25 G
110,00 $
110,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
110,00 $
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H3(F)I
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.44
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
110,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.604 (lit.)
pb
94-95 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
2.008 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
fluoro
iodo
Chaîne SMILES 
Fc1ccc(I)cc1Cl
InChI
1S/C6H3ClFI/c7-5-3-4(9)1-2-6(5)8/h1-3H
Clé InChI
OMASDGWBVAVFQZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
3-Chloro-4-fluoroiodobenzene, also known as 2-chloro-1-fluoro-4-iodobenzene [IUPAC name], is a polyhalobenzene.[1] It participates in the synthesis of 3-carboxythiophene analogs.[2]
Application
3-Chloro-4-fluoroiodobenzene may be used in the preparation of 2-chloro-1-(3,5-dimethoxyphenoxy)-4-iodobenzene by reacting with 3,5-dimethoxyphenol in the presence of cesium carbonate.[3]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Fused thiophene derivatives as MEK inhibitors
Laing VE, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 22.1 , 472-475 (2012)
Selectivity issues in the catalytic multiphase reduction of functionalized halogenated aromatics over Pd/C, Pt/C, and Raney-Ni
Evdokimova, Galina, et al.
Applied Catalysis A: General, 271.1, 129-136 (2004)
Synthesis of Phloroglucinol Monoaryl Ethers
Sherwood AM, et al.
Synthesis, 44.08, 1208-1212 (2012)