Principaux documents
540544
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-(+)-Pseudoephedrinepropionamide
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H19NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Activité optique
[α]20/D +104°, c = 1 in methanol
Pureté optique
ee: 99% (HPLC)
Pf
114-118 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCC(=O)N(C)[C@@H](C)[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C13H19NO2/c1-4-12(15)14(3)10(2)13(16)11-8-6-5-7-9-11/h5-10,13,16H,4H2,1-3H3/t10-,13+/m0/s1
Clé InChI
NOUIRZGGWSLLAJ-GXFFZTMASA-N
Application
Enolates of (1R,2R)-(–)- and (1S,2S)-(+)-pseudoephedrinepropionamide are substrates for diastereoselective alkylation reactions.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Meyers, A. G. et al.
Journal of the American Chemical Society, 119, 6496-6496 (1997)