Principaux documents
90107
Sigma-Aldrich
Gram′s iodine solution
for microscopy
Synonyme(s) :
Potassium Triiodide
250 ML
54,60 $
2.5 L
207,00 $
54,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 ML
54,60 $
2.5 L
207,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12171500
Nomenclature NACRES :
MA.02
54,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
for microscopy
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioChemika
Forme
liquid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
microbe id | staining: suitable
Couleur
brown to very dark brown
Indice de réfraction
n20/D 1.335
Densité
1.005 g/mL at 20 °C
Adéquation
suitable for microscopy
bacteria
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Application
Gram’s iodine solution is used as a mordant in the Gram staining process. It is added after the primary staining step with Crystal Violet; the resultant Crystal Violet - Iodine complex imparts purple color to the cells.
Actions biochimiques/physiologiques
Iodine(I) interacts with Crystal Violet(CV) to form large CV-I complexes within the cytoplasm and outer layers of the cell.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Practical Methods for Environmental Microbiology and Biotechnology (2002)
Articles
Specific agars and broths support detection and cultivation of Campylobacter, requiring complex media with essential supplements.
For microbiologists the most fundamental stain was developed in 1884 by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram.
Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques