Principaux documents
540439
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)-1,4-phenylenediamine
97%
Synonyme(s) :
2,5-Diaminobenzotrifluoride
About This Item
Formule linéaire :
CF3C6H3(NH2)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Pf
54-58 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1ccc(N)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H7F3N2/c8-7(9,10)5-3-4(11)1-2-6(5)12/h1-3H,11-12H2
Clé InChI
ZQQOGBKIFPCFMJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2-(Trifluoromethyl)-1,4-phenylenediamine (2,5-Diaminobenzotrifluoride, 2-(trifluoromethyl)benzene-1,4-diamine) can be prepared from 5-acetamido-2-aminobenzotrifluoride.[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Substituted styrenes. VI. syntheses of the isomeric formylstyrenes and o-and m-vinylbenzoic acid
Dale WJ, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 26(7), 2225-2227 (1961)