539317
n-Propyltriethoxysilane
97%
Synonyme(s) :
Triethoxypropylsilane
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.396 (lit.)
pb
179-180 °C (lit.)
Densité
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCC[Si](OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/C9H22O3Si/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4/h5-9H2,1-4H3
Clé InChI
NBXZNTLFQLUFES-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
137.3 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
58.5 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter