Principaux documents
538957
Sigma-Aldrich
Tris(benzoylacetonato) mono(phenanthroline)europium(III)
Synonyme(s) :
Tris(benzoylacetonato)mono(phenanthroline)europium(III)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C42H35EuN2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
815.70
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: europium
Pf
179-186 °C (lit.)
λmax
612 nm
Chaîne SMILES 
c1cnc2c(c1)ccc3cccnc23.C\C(O[Eu](O\C(C)=C\C(=O)c4ccccc4)O\C(C)=C\C(=O)c5ccccc5)=C\C(=O)c6ccccc6
InChI
1S/C12H8N2.3C10H10O2.Eu/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;3*1-8(11)7-10(12)9-5-3-2-4-6-9;/h1-8H;3*2-7,11H,1H3;/q;;;;+3/p-3/b;3*8-7+;
Clé InChI
CYANOTPYWCTXGU-PRTBJVMOSA-K
Description générale
Light emitting metal complex.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
Organic Semiconductor Laser Materials