Principaux documents
251259
Sigma-Aldrich
Thionyl bromide
97%
Synonyme(s) :
Dibromo sulfoxide, Sulfur bromide oxide (SOBr2)
25 G
120,00 $
100 G
308,00 $
120,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
120,00 $
100 G
308,00 $
About This Item
Formule linéaire :
SOBr2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.87
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
120,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
10 mmHg ( 31 °C)
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.675 (lit.)
pb
48 °C/20 mmHg (lit.)
Pf
−52 °C (lit.)
Densité
2.683 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
BrS(Br)=O
InChI
1S/Br2OS/c1-4(2)3
Clé InChI
HFRXJVQOXRXOPP-UHFFFAOYSA-N
Application
Thionyl bromide (SOBr2) can be used as a brominating agent in organic synthesis for the bromination of alcohols, carboxylic acids, alkenes, and ketones.[1]
SoBr2 can be used in the synthesis of:      
  • ortho
  • -Bromoanilides by bromination of ortho C-H bonds of the aryhydroxylamines.[2]      
  • β-Amino bromides from β-aminoalcohols in the presence of DMF as a solvent.[3]      
  • 4,8-Dibromobenzo[1,2-c;4,5-c′]bis[1,2,5]thiadiazole from 1,2,4,5-tetraaminobenzene tetrahydrobromide.[4]
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Practical bromination of arylhydroxylamines with SOBr2 towards ortho-bromo-anilides
Du Yuanbo, et al.
Tetrahedron Letters, 72, 153074-153074 (2021)
Efficient synthesis of beta-amino bromides
Nagle AS, et al.
Tetrahedron Letters, 41(17), 3011-3014 (2000)
Palladium-catalyzed alpha-arylation of aldehydes with bromo- and chloroarenes catalyzed by [{Pd(allyl)Cl}2] and dppf or Q-phos.
Giang D Vo et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 47(11), 2127-2130 (2008-02-09)
Thionyl bromide
Ho TL, et al.
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2006)
Julie T Daniels et al.
The American journal of pathology, 163(5), 2043-2052 (2003-10-28)
Excessive cell-mediated tissue contraction after injury can lead to morbid contractile scarring in the body. In the eye this can cause blindness because of posterior capsule opacification, proliferative vitroretinopathy, failure of glaucoma filtration surgery, and corneal haze. During repair, transforming