538329
Acetoacetanilide
≥99.5%
Synonyme(s) :
1-(Phenylamino)-1,3-butanedione, 1-(Phenylcarbamoyl)-2-propanone, 3-Oxo-N-phenylbutanamide, 3-Oxo-N-phenylbutyramide, 4-(Phenylamino)-2,4-butanedione, Acetoacetamidobenzene
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
6.1 (vs air)
Pureté
≥99.5%
Température d'inflammation spontanée
843 °F
Pf
83-88 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(=O)CC(=O)Nc1ccccc1
InChI
1S/C10H11NO2/c1-8(12)7-10(13)11-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3,(H,11,13)
Clé InChI
DYRDKSSFIWVSNM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- azo pigments
- acetoacetanilido-4-aminoantipyrine (Schiff base)
- 6-aryl-2-methyl-4-oxo-N,N′-diphenyl-2-cyclohexene-1,3-dicarboxamides
- photoluminescent lanthanide complexes
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3