Principaux documents
537152
Sigma-Aldrich
Isobutyl cinnamate
≥98%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH=CHCO2CH2CH(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.26
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.54 (lit.)
pb
287 °C (lit.)
Densité
1 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)COC(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C13H16O2/c1-11(2)10-15-13(14)9-8-12-6-4-3-5-7-12/h3-9,11H,10H2,1-2H3/b9-8+
Clé InChI
IQZUZPKOFSOVET-CMDGGOBGSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup