74597
cis-3-Hexenyl acetate
analytical standard
Synonyme(s) :
(3Z)-3-Hexen-1-ol acetate, (3Z)-C-3-Hexenyl acetate, Leaf acetate
129,00 $
About This Item
129,00 $
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.425-1.429
n20/D 1.427 (lit.)
pb
75-76 °C/23 mmHg (lit.)
Densité
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
[H]\C(CC)=C(/[H])CCOC(C)=O
InChI
1S/C8H14O2/c1-3-4-5-6-7-10-8(2)9/h4-5H,3,6-7H2,1-2H3/b5-4-
Clé InChI
NPFVOOAXDOBMCE-PLNGDYQASA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
134.6 °F
Point d'éclair (°C)
57 °C