Principaux documents
536393
Sigma-Aldrich
4,4′-Dinitrodiphenyl ether
96%
25 G
65,90 $
65,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
65,90 $
About This Item
Formule linéaire :
(NO2C6H4)2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.20
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
65,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
96%
Pf
140-145 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
nitro
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1ccc(Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)cc1
InChI
1S/C12H8N2O5/c15-13(16)9-1-5-11(6-2-9)19-12-7-3-10(4-8-12)14(17)18/h1-8H
Clé InChI
MWAGUKZCDDRDCS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
J P Seiler
Carcinogenesis, 6(12), 1811-1813 (1985-12-01)
The results of Salmonella mutagenicity tests with the herbicide nitrofen (2,4-dichlorophenyl-4-nitrophenyl ether, CAS 1836-75-5) reported in the literature seem to vary according to source or lot of the technical product. This behaviour could be reproduced in our experiments, and it