Key Documents
536253
Sigma-Aldrich
2,3-Cyclohexylidene-D-ribonic acid γ-lactone
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H16O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Activité optique
[α]20/D −55°, c = 1 in chloroform
Pf
130-133 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC[C@H]1OC(=O)[C@@H]2OC3(CCCCC3)O[C@H]12
InChI
1S/C11H16O5/c12-6-7-8-9(10(13)14-7)16-11(15-8)4-2-1-3-5-11/h7-9,12H,1-6H2/t7-,8-,9-/m1/s1
Clé InChI
PPHFUIUOGMRDON-IWSPIJDZSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable