Principaux documents
536202
Sigma-Aldrich
1-Pentyl isocyanide
97%
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)4NC
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
97.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.4064 (lit.)
Densité
0.772 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
isonitrile
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCCCC[N+]#[C-]
InChI
1S/C6H11N/c1-3-4-5-6-7-2/h3-6H2,1H3
Clé InChI
QVUBMHTYZLUXSP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
25.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-3.89 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Nicholas C Anderson et al.
Journal of the American Chemical Society, 140(23), 7199-7205 (2018-05-11)
Using 31P nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy, we monitor the competition between tri- n-butylphosphine (Bu3P) and various amine and phosphine ligands for the surface of chloride terminated CdSe nanocrystals. Distinct 31P NMR signals for free and bound phosphine ligands allow