Key Documents
8.18151
Sigma-Aldrich
Cyclohexyl isocyanide
for synthesis
Synonyme(s) :
Cyclohexyl isocyanide, Cyclohexyl isonitrile
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H11N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
109.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352117
Numéro de classement CE :
213-238-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (GC)
Point d'ébullition
173-176 °C/1013 hPa
Température de transition
flash point 77 °C
Densité
0.89 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C7H11N/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h7H,2-6H2
Clé InChI
XYZMOVWWVXBHDP-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.892 - 0.894
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
170.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
77 °C - closed cup